Läs mer
Gallium phosphide, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11391609
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391609 2 g 2g
11381609 10 g 10g
11371609 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11391609 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012266.04
Request Bulk or Custom Format
For Use in Semiconducting Devices | CAS: 12063-98-8 | GaP | 100.70 g/mol
Galliumfosfid (GaP) används i halvledarenheter och vid tillverkning av lysdioder (LED) dopade med andra grundämnen eller i kombination med galliumarsenidfosfid. Med lämpliga dopmedel kan halvledare av p-typ och n-typ framställas. Det används i optiska system.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12063-98-8
Molekylformel GaP
Molekylvikt (g/mol) 100.70
MDL-nummer MFCD00016109
InChI-nyckel HZXMRANICFIONG-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium phosphide, gallium monophosphide, unii-3j421f73dv, ccris 4019, gallium phosphide, polycryst, gallium phosphide trace metals basis, gallium phosphide trace metals basis 1g, gallium phosphide, single crystal substrate , <111>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mm
PubChem CID 82901
IUPAC-namn gallanylidinfosfan
LEDER P#[Ga]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium phosphide
Smältpunkt 1465°C
Färg Orange
Fysisk form Pieces
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 100.69
Densitet 4.13
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.