Läs mer
Gallium, plasmastandardlösning, Specpure™ Ga 1000 μg/ml
Product Code. 11331449
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11331449 50 mL 50ml
11321449 100 mL 100ml
11470370 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11331449 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 013869.AD
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 7440-55-3 | Ga | 69,72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-55-3 , 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylvikt (g/mol) 69.72
MDL-nummer MFCD00134045
InChI-nyckel GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC-namn gallium
LEDER [Ga]
Specifications
Kemiskt namn eller material Gallium
Ångtryck 23 hPa (17 mm Hg) vid 20 °C
Fysisk form Vätska
Molekylformel Ga
Typ Analytical Standard
Kvantitet 50 mL
Kvalitet Specpure
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Gallium: 0.1%; Hydrochloric acid: <0.1%; Water: 94.8%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.