Läs mer
Galliumstandard: Ga @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3, 0,5 % HCl, VHG™
Produktkod. 17958159
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17958159 100 ml
17939279 50 ml
17918619 500 ml
17927189 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17958159 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPGANH100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Galliumstandard: Ga @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3, 0,5 % HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium
CAS 7440-55-3
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Gallium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ga
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ga
InChI formel InChI=1S/Ga
LEDER [Ga]
IUPAC-namn gallium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 69.723
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 68,926 g/mol