Läs mer
Galliumstandard: Ga @ 10 000 μg/ml i 5 % HNO3, 0,5 % HCl
Produktkod. 30322807
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30322807 100 ml 100ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30322807 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTGANH100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium
CAS 7440-55-3
Analyt- eller komponentnamn Gallium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ga
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Synonym Ga
InChI formel InChI=1 S/Ga
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [Ga]
Element Ga
IUPAC-namn gallium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 69.723
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 68.926