Läs mer
(-)-Gallocatechin gallate, MedChemExpress
Produktkod. 16469008
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16469008 10 mg -
16453876 25 mg 25mg
16451428 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16469008 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0522
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress (-)-Gallocatechin gallate is the polyphenol isolated from tea, with cancer-preventive activities.
(-)-Gallocatechin gallate is the polyphenol isolated from tea, with cancer-preventive activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Gallocatechin gallate
CAS 4233-96-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H18O11
Kvantitet 10 mg
Synonym (-)-Gallocatechol gallate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (218.16 mM)
LEDER O=C(O[C@H]1[C@H](C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1)C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4
Molekylvikt (g/mol) 458.37
Formel vikt 458.37
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death