Läs mer
(-)-Gallokatekin gallat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15465049
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465049 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15465049 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62740.MA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4233-96-9 | C22H18O11 | 458.375 g/mol
En antioxidant från grönt te
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Gallocatechin gallate
CAS 4233-96-9
Färg Vitt
Molekylformel C22H18O11
MDL-nummer MFCD00214298
Kvantitet 10 mg
Synonym =--gallocatechin gallate, gallocatechin gallate, =--gallocatechol gallate, unii-irw3c4y31q, gallocatechin gallate gcg, irw3c4y31q, gallocatechin gallate,-, =--gallocatechin-3-o-gallate, 2s,3r-5,7-dihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl chroman-3-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate, 2s,3r-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-3,4-dihydro-1 2h-benzopyran-3,5,7-triol 3-3,4,5-trihydroxybenzoate
InChI-nyckel WMBWREPUVVBILR-NQIIRXRSSA-N
LEDER C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O
IUPAC-namn [(2S,3R)-5,7-dihydroxi-2-(3,4,5-trihydroxifenyl)-3,4-dihydro-2H-kromen-3-yl] 3,4,5-trihydroxibensoat
Molekylvikt (g/mol) 458.375
PubChem CID 199472
Formel vikt 458.38
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.