Läs mer
(-)-Gallocatechin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15403449
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
15403449 10 mg
1 options
Produktkod. 15403449 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60731.MA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3371-27-5 | C15H14O7 | 306.27 g/mol
Polyfenolförening från grönt te. Har förmågan att avlägsna fria radikaler
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Polyfenolförening från grönt te
  • Har förmågan att avlägsna fria radikaler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Gallocatechin
CAS 3371-27-5
Färg Vitt
Molekylformel C15H14O7
MDL-nummer MFCD01632616
Kvantitet 10 mg
Synonym --gallocatechin, 2s,3r-2-3,4,5-trihydroxyphenyl chroman-3,5,7-triol, 2s,3r-gallocatechin, ent-gallocatechin, 2s,3r-flavan-3,3',4',5,5',7-hexol, 2s,3r-flavan-3,5,7,3',4',5'-hexol, 2s,3r-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-3,4-dihydro-2h-chromene-3,5,7-triol, 2s,3r---2-3,4,5-trihydroxyphenyl-3,4-dihydro-2h-chromene-3,5,7-triol, gallocatechingc, l-gallocatechin
InChI-nyckel XMOCLSLCDHWDHP-DOMZBBRYSA-N
LEDER C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)O
IUPAC-namn (2S,3R)-2-(3,4,5-trihydroxifenyl)-3,4-dihydro-2H-kromen-3,5,7-triol
Molekylvikt (g/mol) 306.27
PubChem CID 9882981
ChEBI CHEBI:71225
Formel vikt 306.27
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.