Läs mer
(+)-Gallocatechin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Gallocatechin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,12,15-21H,5H2/t12-,15+/m0/s1 |
| Formel vikt | 306.074 |
| Procent renhet | >95% |