Läs mer
Galloflavin, TRC
Produktkod. 30240948
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240948 100 mg
30240699 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30240948 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG190550100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 568-80-9
Molekylformel C12H6O8
Molekylvikt (g/mol) 278.17
Synonym 3,8,9,10-Tetrahydroxypyrano[3,2-c][2]benzopyran-2,6-dione, NSC 107022
IUPAC-namn 3,8,9,10-tetrahydroxypyrano[3,2-c]isokromen-2,6-DION
LEDER OC1=CC2=C(OC1=O)c3c(O)c(O)c(O)cc3C(=O)O2
Specifications
Kemiskt namn eller material Galloflavin
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H6O8/c13-4-1-3-7(9(16)8(4)15)10-6(19-11(3)17)2-5(14)12(18)20-10/h1-2,13-16H
Formel vikt 278.0063