missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gallopamil, MedChemExpress
Beskrivning
Gallopamil (Methoxyverapamil), a methoxy derivative of Verapamil, is a phenylalkylamine calcium antagonist. Gallopamil inhibits acid secretion in a concentration-dependent manner with an IC50 of 10.9 μM. Gallopamil is a potent antiarrhythmic and vasodilator agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gallopamil |
| CAS | 16662-47-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H40N2O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Methoxyverapamil |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (206.34 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC1=C(OC)C(OC)=CC(C(CCCN(C)CCC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)(C#N)C(C)C)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.63 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?