Läs mer
Galunisertib, MedChemExpress
Beskrivning
Galunisertib (LY2157299) is an oral and selective TGF-β receptor type I (TGF-βRI) kinase inhibitor with an IC50 of 56 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Galunisertib |
| CAS | 700874-72-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H19N5O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | LY2157299 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (270.69 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=CC=CC(C2=NN3C(CCC3)=C2C4=CC=NC5=C4C=C(C=C5)C(N)=O)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.42 |
| Visa mer |