Learn More
Emma Safety Footwear Galus S3 Duo Bond Boot
Product Code. 17542476
Click to view available options
Storlek:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Product Code. 17542476
Brand: Emma Safety Footwear MM58086644
Only null left
Add to basket
Add to basket
Isolerad med fårskinn av hög kvalitet, det finns ingen varmare sko än Galus att bära under de kallaste förhållanden.
  • En naturligt bättre stövel.
  • Även i denna tid av hi-tec, högpresterande syntetmaterial, ibland är naturens material fortfarande de bästa. Det är därför vi har isolerat Galus med fårskinn av hög kvalitet. Det finns ingen varmare sko att bära under de kallaste förhållanden. Och om temperaturen plötsligt stiger upp till 300 grader på utsidan är det betryggande att veta att yttersulan i nitrilgummi inte ger efter ett dugg.
  • Branscher:
    • Kemisk industri
    • Konstruktion& teknologi
  • Skyddssko
    • S3-Säkerhetssko med sulplatta för vått arbete
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO 20345:2011
Förslutningstyp Dragkedja
Färg Svart
För användning med (applikation) Kemisk industri, konstruktion och teknik
Liner material Fårskinn
Material Läder
Storlek 44
Enda funktioner GripForce™ Duo
Sulmaterial Nitrilgummi
Tåmaterial Stål
Färdig Extra bred bredd
EN ISO 20345 S3
Produkttyp Säkerhetsstövel