Läs mer
WTW™ Galvanisk syresensor för WTW Konduktivitet och Multiparameter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10160691
Modell:
CellOx 325
StirrOx G
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10160691
Brand: WTW™ 201425
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
proven conventional sensors for pH, ORP, ISE, conductivity and dissolved oxygen are the masters of all measurements in the field and in the lab
De CellOx™ 325 är en löst syrgassensor med integrerad temperaturkompensation och membranläckageövervakning, som kan användas såväl i labbet som på fältet. Dess funktioner inkluderar en snabb svarstid (t99<60 s) och drift med lågt underhåll. Dess användningsområden inkluderar ytvatten, mätningar i avloppsreningsverk, BOD-riktningar, men även industriella och andra tillämpningar. Den är fylld med elektrolyt och uppnår en lång uppehållstid upp till 6 månader. Kalibreringskärlet ingår i leveransen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning StirrOx™ G Självomrörande sensor för upplöst syre
Längd (metrisk) kabel 20 m
Inkluderar 20m L kabelrengöringslösning, slipfolie, 3 utbytesmembranhuvuden och elektrolyt
För användning med (utrustning) Konduktivitet och multiparametermätare
Modell StirrOx G