Läs mer
WTW™ Galvaniska sensorer för upplöst syre (universal)
Produktkod. 10769361
Change view
Längd (metrisk) kabel:
1,5 m
3 m
6 m
10 m
15 m
Inkluderar:
1 växlingsmembranhuvud
3 utbytesmembranhuvuden
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) kabel Inkluderar Förpackningsstorlek
10769361 1,5 m 3 utbytesmembranhuvuden Varje
10503833 3 m 1 växlingsmembranhuvud Varje
10235731 10 m 3 utbytesmembranhuvuden Varje
10776701 15 m 3 utbytesmembranhuvuden Varje
10470632 3 m 3 utbytesmembranhuvuden Varje
10491592 6 m 3 utbytesmembranhuvuden Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10769361 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 201533
I lager
Få exakta testresultat för vatten och vattenhaltiga lösningar med dessa membrantäckta galvaniska syresensorer som kräver lite underhåll och ingen polarisationstid.
  • Löst syresensor med integrerad temperaturkompensation och övervakning av membranläckage
  • Kan användas både i labbet och i fält
  • Funktioner inkluderar snabb responstid (t99 <60 s) och lågunderhållsdrift
  • Användningsområden inkluderar ytvatten, mätningar i avloppsreningsverk och riktlinjer i styrelse
  • Fylld med elektrolyt och kan leva länge upp till 6 månader
  • Kalibreringskärlet är en del av leveransen
  • För användning med lednings- och multiparametermätare
  • Inkluderar kabel, rengöringslösning, slipfolie, växlingsmembranhuvud och elektrolyt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) kabel 1,5 m
Inkluderar 3 utbytesmembranhuvuden
För användning med (utrustning) Konduktivitet och multiparametermätare