Läs mer
WTW™ Galvaniska sensorer för upplöst syre (universal)
Längd (metrisk) kabel:
1.5 m
10 m
15 m
3 m
6 m
Inkluderar:
1,5 m L kabelrengöringslösning, slipfolie, 3 utbytesmembranhuvuden och elektrolyt
3 exchange membrane heads
3m L kabelrengöringslösning, slipfolie, 1 utbytesmembranhuvud och elektrolyt
3m L kabelrengöringslösning, slipfolie, 3 utbytesmembranhuvuden och elektrolyt
6 m lång kabelrengöringslösning, slipfolie, 3 utbytesmembranhuvuden och elektrolyt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Upplöst syresensor med integrerad temperaturkompensation och membranläckageövervakning
- Kan användas såväl i labbet som på fältet
- Funktioner inkluderar en snabb svarstid (t99 60
- Användningsområden inkluderar ytvatten, mätningar i avloppsreningsverk, BOD-anvisningar
- Fylld med elektrolyt och uppnår lång uppehållstid upp till 6 månader
- Kalibreringskärl ingår i leveransen
- För användning med konduktivitets- och multiparametermätare
- Inkluderar 1,5 m L kabelrengöringslösning, slipfolie, 3 utbytesmembranhuvuden och elektrolyt
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) kabel | 1.5 m |
| Inkluderar | 1,5 m L kabelrengöringslösning, slipfolie, 3 utbytesmembranhuvuden och elektrolyt |
| För användning med (utrustning) | Konduktivitet och multiparametermätare |