Läs mer
Mettler Toledo™ Galvanisk sensor
Produktkod. 11957841
Change view
Längd (metrisk) kabel:
1,00 m
Längd (engelska) Kabel:
3,2 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) kabel Längd (engelska) Kabel Förpackningsstorlek
11957841 1,00 m 3,2 fot Varje
1 options
Produktkod. 11957841 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51340403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5320.00 SEK
    4528.68 SEK / Paket med 1
    Save 791.32 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Robusta och lättanvända sensorer. Mettler Toledo Indikerande galvaniska sensorer har inbyggd temperatursensor. Galvanisk syresensor ger ett enkelt sätt att mäta DO.
  • Mätområde: 0 till 200 %, 0 till 20 mg/L
  • Kabel och anslutningar: 1,1 m BNC/C tum
  • Temperatursond: NTC 30kΩ
  • För användning med FG4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning DO-sensor LE621
Längd (engelska) Kabel 3,2 fot
Längd (metrisk) kabel 1,00 m
Sensortyper Löst syre
Anslutningar BNC/Cinch
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 50 °C
För användning med (utrustning) FG4
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Diameter (engelska) Kropp 0,47 tum.
Längd (metrisk) 120 mm
Typ Löst syresensor
Längd (engelska) 4,72 tum
För användning med (applikation) DO
Upplöst syre (koncentrationsområde) 1 till 20 mg/L
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 60 °C