Läs mer
Mettler Toledo™ Galvanisk sensor
Produktkod. p-4265727 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Längd (metrisk) kabel:
1,00 m
Längd (engelska) Kabel:
3,2 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11957841
Brand: Mettler Toledo™ 51340403
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robusta och lättanvända sensorer. Mettler Toledo Indikerande galvaniska sensorer har inbyggd temperatursensor. Galvanisk syresensor ger ett enkelt sätt att mäta DO.
  • Mätområde: 0 till 200 %, 0 till 20 mg/L
  • Kabel och anslutningar: 1,1 m BNC/C tum
  • Temperatursond: NTC 30kΩ
  • För användning med FG4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning DO-sensor LE621
Längd (engelska) Kabel 3,2 fot
Längd (metrisk) kabel 1,00 m
Sensortyper DO
Anslutningar BNC/Cinch
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 50 °C
För användning med (utrustning) FG4
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Diameter (engelska) Kropp 0,47 tum.
Längd (metrisk) 120 mm
Typ Dissolved Oxygen Sensor
Längd (engelska) 4,72 tum
För användning med (applikation) DO
Upplöst syre (koncentrationsområde) 1 to 20 mg/L
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 60 °C