Läs mer
asecos™ Sprayburk i galvaniserat stål
Produktkod. 17886536 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
Färg:
Grå
Gult
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg
17886536 2 l Grå
17856446 1 l Gult
17876566 2 l Gult
17846356 1 l Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17886536 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 23139
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Sprayburken i galvaniserat stål är idealisk för ekonomisk och kontrollerad sprutning av ytor och delar som ska rengöras.
  • Sprayfäste av plast med justerbart munstycke.
  • Integrerad plastpump.
  • Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för att markera innehållet.
Specifikationer
Produkttyp Sprayburk
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 l
Färg Grå
För användning med (applikation) Sprayrengör ytor sparsamt och i mätta doser
Material Rostfritt stål
Bredd (engelska) 6,22 tum.
Bredd (metrisk) 158.00 mm
Höjd (engelska) 13,58 tum.
Höjd (metrisk) 345.00 mm
Vikt (engelska) 2.20 lb.
Vikt (metrisk) 1 kg