Läs mer
asecos™ Sprayburk i galvaniserat stål
Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
Färg:
Grå
Gult
Beskrivning
- Sprayfäste av plast med justerbart munstycke.
- Integrerad plastpump.
- Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för att markera innehållet.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spray Can |
| Kapacitet (engelska) | 0,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Färg | Gult |
| För användning med (applikation) | Spray cleaning surfaces sparingly and in measured doses |
| Material | Stål |
| Bredd (engelska) | 6,38 tum. |
| Bredd (metrisk) | 162.00 mm |
| Höjd (engelska) | 11,81 tum |
| Höjd (metrisk) | 300.00 mm |
| Visa mer |