Läs mer
Brady™ Lockoutkabel i galvaniserat stål
Produktkod. 11771885 Handla allt Brady Produkter
Change view
Längd (metrisk):
2,44 m
3,05 m
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11771885 3,05 m Varje
11761885 2,44 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11771885 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065320
I lager
Extra lockoutkabel i galvaniserat stål.
  • Extra kabel.
Specifikationer
Produkttyp Lockout-kabel
Färg Silver
Material Galvaniserat stål
Beskrivning Mått: 3,2 dia. x 3000 mmL
Diameter (engelska) 0,13 tum.
Diameter (metrisk) 3.18 mm
Längd (engelska) 10.01 ft.
Längd (metrisk) 3,05 m
Kvantitet 1 st