Läs mer
Brady™ Lockoutkabel i galvaniserat stål
Produktkod. p-8001049
Längd (metrisk):
2,44 m
3,05 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11761885
Brand: Brady™ 065319
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extra lockoutkabel i galvaniserat stål.
  • Extra kabel.
Specifikationer
Produkttyp Lockout-kabel
Färg Silver
Material Galvaniserat stål
Beskrivning Mått: 3,2 dia. x 1800 mmL
Diameter (engelska) 0,13 tum.
Diameter (metrisk) 3.18 mm
Längd (engelska) 8.01 ft.
Längd (metrisk) 2,44 m
Kvantitet 1 st