Läs mer
Justrite™ Säkerhetsburkar för oljeavfall i galvaniserat stål
Produktkod. 10242090
Change view
Kapacitet (engelska):
6 gal.
Förslutningstyp:
Handmanövrerad kåpa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (engelska) Förslutningstyp Förpackningsstorlek
10242090 6 gal. Handmanövrerad kåpa Varje
1 options
Produktkod. 10242090 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 09110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1144.50 SEK
    900.61 SEK / Paket med 1
    Save 243.89 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Förhindra självantändning i säkerhetsburkar genom att välja burkar med upphöjd, ventilerad botten för att främja luftcirkulationen. Justrite™ Säkerhetsburkar för oljigt avfall i galvaniserat stål används för säker hantering av oljigt avfall, lösningsmedelsdukar och torktrasor.
  • Locket öppnas inte mer än 60 grader och förblir stängt när det inte används, isolerar innehållet från brandkällor och begränsar syre för att praktiskt taget eliminera risken för självantändning
  • Slitstark stålkonstruktion med pulverlackerad finish ger kemisk resistens
  • Upphöjd, ventilerad botten främjar luftcirkulationen, förhindrar självantändning
  • Robust, blyfri kropp i galvaniserat stål med förstärkta ribbor
  • Trespråkig säkerhetsmärkning
  • Självstängande öppnas enkelt med fottramp
  • Godkänd av FM , UL, TUV
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 23 L
Certifikat och efterlevnad FM, UL, OSHA
Förslutningstyp Handmanövrerad kåpa
Diameter (metrisk) Yttre 30.2 cm
Diameter (engelska) Yttre 11,8 tum
Kapacitet (engelska) 6 gal.
Färg Rött
Avsluta Pulverlackerad
Höjd (metrisk) 40.3 cm
Kvantitet 1 st
Form Rund
Garanti 10 år
Vikt (engelska) 8.6 lb.
Vikt (metrisk) 3.9 kg
Inkluderar Förstärkta ribbor, trespråkig säkerhetsetikett
För användning med (applikation) För säker hantering av oljigt avfall, lösningsmedelsdukar och torktrasor
Höjd (engelska) 15,8 tum
Material Stål
Produkttyp Ventilerad botten för oljeavfall säkerhetsburk