Läs mer
Justrite™ Säkerhetsburkar för oljeavfall i galvaniserat stål
Produktkod. 11963589
Change view
Kapacitet (metrisk):
7.6 L
23 L
38 L
53 L
80 L
Färg:
Gult
Rött
Förslutningstyp:
Fotmanövrerad kåpa
Handmanövrerad kåpa
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Förslutningstyp unitSize
11963589 38 L Gult Fotmanövrerad kåpa Varje
12564607 53 L Rött Fotmanövrerad kåpa Varje
12953555 80 L Rött Fotmanövrerad kåpa Varje
12933555 38 L Rött Fotmanövrerad kåpa Varje
11983639 23 L Gult Fotmanövrerad kåpa Varje
12913555 7.6 L Rött Handmanövrerad kåpa Varje
12923555 23 L Rött Fotmanövrerad kåpa Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11963589 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 09301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1842.75 SEK
    1301.83 SEK / Paket med 1
    Save 540.92 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd för säker kassering av oljigt avfall, lösningsmedelsdukar och torktrasor. Säkerhetsburkarna för oljeavfall i galvaniserat stål öppnas inte mer än 60 grader och förblir stängda när de inte används.
Upphöjd, ventilerad botten främjar luftcirkulationen, förhindrar självantändning.
  • Robust, blyfri kropp i galvaniserat stål med förstärkta ribbor
  • Trespråkig säkerhetsmärkning
  • Självstängande öppnas enkelt med fottramp
Beställningsinfo
6 gal. (23L) säkerhet kan även fås med handspak.
Certifikat
FM godkänd. Alla burkar UL listade (förutom 19-038-295).
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 38 L
Certifikat och efterlevnad FM, UL, OSHA
Förslutningstyp Fotmanövrerad kåpa
Diameter (metrisk) Yttre 35.4 cm
Diameter (engelska) Yttre 13,9 tum
Kapacitet (engelska) 10 gal.
Färg Gult
Avsluta Pulverlackerad
Höjd (metrisk) 46.7 cm
Kvantitet 1 st
Form Rund
Garanti 10 år
Vikt (engelska) 12 lb.
Vikt (metrisk) 5.4 kg
Inkluderar Förstärkta ribbor, trespråkig säkerhetsetikett
För användning med (applikation) För säker hantering av oljigt avfall, lösningsmedelsdukar och torktrasor
Höjd (engelska) 18.25 tum
Material Stål
Produkttyp Ventilerad botten för oljeavfall säkerhetsburk