Läs mer
Justrite™ Säkerhetsburkar för oljeavfall i galvaniserat stål
Produktkod. 11983639
Kapacitet (engelska):
2 gal.
6 gal.
10 gal.
14 gal.
21 gal.
Färg:
Gult
Rött
Förslutningstyp:
Fotmanövrerad kåpa
Handmanövrerad kåpa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11983639
Brand: Justrite™ 09101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd för säker kassering av oljigt avfall, lösningsmedelsdukar och torktrasor. Säkerhetsburkarna för oljeavfall i galvaniserat stål öppnas inte mer än 60 grader och förblir stängda när de inte används.
Upphöjd, ventilerad botten främjar luftcirkulationen, förhindrar självantändning.
  • Robust, blyfri kropp i galvaniserat stål med förstärkta ribbor
  • Trespråkig säkerhetsmärkning
  • Självstängande öppnas enkelt med fottramp
Beställningsinfo
6 gal. (23L) säkerhet kan även fås med handspak.
Certifikat
FM godkänd. Alla burkar UL listade (förutom 19-038-295).
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 23 L
Certifikat och efterlevnad FM, UL, OSHA
Förslutningstyp Fotmanövrerad kåpa
Diameter (metrisk) Yttre 30.2 cm
Diameter (engelska) Yttre 11,8 tum
Kapacitet (engelska) 6 gal.
Färg Gult
Avsluta Pulverlackerad
Höjd (metrisk) 40.3 cm
Kvantitet 1 st
Form Rund
Garanti 10 år
Vikt (engelska) 10 lb.
Vikt (metrisk) 4.5 kg
Inkluderar Förstärkta ribbor, trespråkig säkerhetsetikett
För användning med (applikation) För säker hantering av oljigt avfall, lösningsmedelsdukar och torktrasor
Höjd (engelska) 15,8 tum
Material Stål
Produkttyp Ventilerad botten för oljeavfall säkerhetsburk