Läs mer
Justrite™ Säkerhetsburkar för oljeavfall i galvaniserat stål
Kapacitet (engelska):
2 gal.
6 gal.
10 gal.
14 gal.
21 gal.
Färg:
Gult
Rött
Förslutningstyp:
Fotmanövrerad kåpa
Handmanövrerad kåpa
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Locket öppnas inte mer än 60 grader och förblir stängt när det inte används, isolerar innehållet från brandkällor och begränsar syre för att praktiskt taget eliminera risken för självantändning
- Slitstark stålkonstruktion med pulverlackerad finish ger kemisk resistens
- Upphöjd, ventilerad botten främjar luftcirkulationen, förhindrar självantändning
- Robust, blyfri kropp i galvaniserat stål med förstärkta ribbor
- Trespråkig säkerhetsmärkning
- Självstängande öppnas enkelt med fottramp
- Godkänd av FM , UL, TUV
Beställningsinfo
6 gal. (23L) säkerhet kan även fås med handspak.
Certifikat
FM godkänd. Alla burkar UL listade (förutom 19-038-295).
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 7.6 L |
| Certifikat och efterlevnad | FM, UL, OSHA |
| Förslutningstyp | Handmanövrerad kåpa |
| Diameter (metrisk) Yttre | 24.4 cm |
| Diameter (engelska) Yttre | 9,6 tum |
| Kapacitet (engelska) | 2 gal. |
| Färg | Rött |
| Avsluta | Pulverlackerad |
| Höjd (metrisk) | 23.2 cm |
| Kvantitet | 1 st |
| Visa mer |