Läs mer
Justrite™ Säkerhetsburkar för oljeavfall i galvaniserat stål
Produktkod. 12923555
Change view
Kapacitet (metrisk):
7.6 L
23 L
38 L
53 L
80 L
Färg:
Gult
Rött
Förslutningstyp:
Fotmanövrerad kåpa
Handmanövrerad kåpa
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Förslutningstyp Förpackningsstorlek
12923555 23 L Rött Fotmanövrerad kåpa Varje
11963589 38 L Gult Fotmanövrerad kåpa Varje
12564607 53 L Rött Fotmanövrerad kåpa Varje
12953555 80 L Rött Fotmanövrerad kåpa Varje
12933555 38 L Rött Fotmanövrerad kåpa Varje
11983639 23 L Gult Fotmanövrerad kåpa Varje
12913555 7.6 L Rött Handmanövrerad kåpa Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12923555 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 09100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1344.00 SEK
    965.50 SEK / Paket med 1
    Save 378.50 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Använd för säker kassering av oljigt avfall, lösningsmedelsdukar och torktrasor. Säkerhetsburkarna för oljeavfall i galvaniserat stål öppnas inte mer än 60 grader och förblir stängda när de inte används.
Upphöjd, ventilerad botten främjar luftcirkulationen, förhindrar självantändning.
  • Robust, blyfri kropp i galvaniserat stål med förstärkta ribbor
  • Trespråkig säkerhetsmärkning
  • Självstängande öppnas enkelt med fottramp
Beställningsinfo
6 gal. (23L) säkerhet kan även fås med handspak.
Certifikat
FM godkänd. Alla burkar UL listade (förutom 19-038-295).
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 23 L
Certifikat och efterlevnad FM, UL, OSHA
Förslutningstyp Fotmanövrerad kåpa
Diameter (metrisk) Yttre 30.2 cm
Diameter (engelska) Yttre 11,8 tum
Kapacitet (engelska) 6 gal.
Färg Rött
Avsluta Pulverlackerad
Höjd (metrisk) 40.3 cm
Kvantitet 1 st
Form Rund
Garanti 10 år
Vikt (engelska) 9.5 lb.
Vikt (metrisk) 4.3 kg
Inkluderar Förstärkta ribbor, trespråkig säkerhetsetikett
För användning med (applikation) För säker hantering av oljigt avfall, lösningsmedelsdukar och torktrasor
Höjd (engelska) 15,8 tum
Material Stål
Produkttyp Ventilerad botten för oljeavfall säkerhetsburk