Läs mer
Justrite™ Säkerhetsburkar för oljeavfall i galvaniserat stål
Description
Upphöjd, ventilerad botten främjar luftcirkulationen, förhindrar självantändning.
- Robust, blyfri kropp i galvaniserat stål med förstärkta ribbor
- Trespråkig säkerhetsmärkning
- Självstängande öppnas enkelt med fottramp
Order Info
6 gal. (23L) säkerhet kan även fås med handspak.
Certifications
FM godkänd. Alla burkar UL listade (förutom 19-038-295).
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 80 L |
| Certifikat och efterlevnad | FM, UL, OSHA |
| Förslutningstyp | Fotmanövrerad kåpa |
| Diameter (metrisk) Yttre | 46.7 cm |
| Diameter (engelska) Yttre | 18,3 tum |
| Kapacitet (engelska) | 21 gal. |
| Färg | Rött |
| Avsluta | Pulverlackerad |
| Höjd (metrisk) | 59.5 cm |
| Kvantitet | 1 st |
| Show More |