Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Stödstång i galvaniserat stål för stativbas
Produktkod. 10638752
Change view
Längd (metrisk):
550 mm
600 mm
750 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10638752 550 mm Varje
10211831 600 mm Varje
10232911 750 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10638752 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 2101
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stöd dina M10-laboratoriestativbaser med Usbeck Laborgeraete™ Stödstång i galvaniserat stål för stativbas. Staven har en innerdiameter på 12 mm.
  • Stål, förzinkat
  • Gängad M 10
  • Ø12 mm
Specifikationer
Material Galvaniserat stål
Längd (metrisk) 550 mm
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Produkttyp Stödstång
För användning med (utrustning) M10 stativbas
Kvantitet 1 st