Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Stativring i galvaniserat stål
Diameter (metrisk) Inre:
70 mm
100 mm
130 mm
Vikt (metrisk):
145 g
170 g
200 g
235 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Galvaniserat stål |
| Diameter (metrisk) Inre | 70 mm |
| Produkttyp | Stativring |
| Kvantitet | 1 st |
| Vikt (metrisk) | 170 g |