Läs mer
Gambogic Acid, MedChemExpress
Beskrivning
Gambogic Acid (Beta-Guttiferrin) is derived from the gamboges resin of the tree Garcinia hanburyi. Gambogic Acid (Beta-Guttiferrin) inhibits Bcl-XL, Bcl-2, Bcl-W, Bcl-B, Bfl-1 and Mcl-1 with IC50s of 1.47 μM, 1.21 μM, 2.02 μM, 0.66 μM, 1.06 μM and 0.79 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gambogic Acid |
| CAS | 2752-65-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C38H44O8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Beta-Guttiferrin |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (159.05 mM) |
| LEDER | O=C(O)/C(C)=C\C[C@@]1(C2=O)OC(C)(C)[C@@](C[C@@]2([H])C=C34)([H])[C@]31OC5=C(C(O)=C(C=C[C@](CC/C=C(C)/C)(C)O6)C6=C5C/C=C(C)\C)C4=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 628.75 |
| Visa mer |