Läs mer
Gamithromycin, MedChemExpress
Beskrivning
Gamithromycin is an antimicrobial agent which can inhibit the growth of MmmSC strains B237 and Tan8 with MICs of 0.00012 and 0.00006 μg/mL, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gamithromycin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 145435-72-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C40H76N2O12 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | ML-1709460 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (128.69 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |