Läs mer
Gamitrinib TPP hexafluorophosphate, MedChemExpress
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Beskrivning
Gamitrinib TPP hexafluorophosphate is a Gamitrinib (GA) mitochondrial matrix inhibitor. Gamitrinib TPP hexafluorophosphate is a mitochondrial targeted HSP90 inhibitor with anti-cancer activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gamitrinib TPP hexafluorophosphate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1131626-47-5 |
| Färg | Pale Purple |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C52H65F6N3O8P2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (48.26 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C(C=C1NC(/C(C)=C/C=C/[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)/C(C)=C/[C@H](C)[C@H]2O)=O)C(NCCCCCC[P+](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)=C(C[C@H](C[C@@H]2OC)C)C1=O |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.