Läs mer
Fisherbrand™ Strålsäkerhetsförvaringskärl
Produktkod. 12327127 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
53 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12327127 53 l Varje
1 options
Produktkod. 12327127
Beräknad leverans: 30-03-2027
Strålsäkerhetsbehållare som är idealiska för skydd mot beta- och gammastrålning.
  • Gamma - 53L, använd med påse CSR-BAG5 40 x 49 x 27 cm
  • Levereras i små, medelstora och stora storlekar och med böjd bas 15 cm djup för användning med säkerhetsbrickor eller platt 30x30 cm bas för skydd under bänken
  • En rad vinklar ger ökad manövrerbarhet, medan tydlig optisk akryl underlättar visualisering
  • Ger tydlig, icke-förvrängd syn, vilket minskar ljusbilder och skuggor, särskilt när användaren sitter i sittande läge.
  • Finns i två storlekar, med antingen en platt bas för att ge bänkskydd, eller en böjd bas som passar bekvämt över säkerhetsbrickor
Specifikationer
För användning med (applikation) För lagring av radioaktivt material
Höjd (metrisk) 424mm
Produkttyp Strålningsbehållare
Bredd (metrisk) 514mm
Kapacitet 53 l