Läs mer
Gamma-Aminobutyric Acid-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-Aminobutyric Acid-d6 |
| CAS | 70607-85-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4H3D6NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Aminobutanoic-2,2,3,3,4,4-d6 Acid, 4-Aminobutanoic αcid-d6, 3-Carboxypropylamine-d6, 4-Aminobutyric Acid-d6, Aminalon-d6, GABA-d6, Gaballon-d6, Gamarex-d6, Gammalon-d6, Gammalone-d6, Gammar-d6, Gammasol-d6, Mielogen-d6, Mielomade-d6, NSC 27418-d6, NSC 32044-d6, NSC 45460-d6, NSC 51295-d6, Oryza GABA Extract HC 90-d6, Pharma-GABA 20S-d6, Pharmagaba-d6, Pharmagaba 20-d6, Pharmagaba 20D-d6, Piperidic Acid-d6, Piperidinic Acid-d6, ω-Aminobutyric Acid-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2,3D2 |
| LEDER | C(CC(=O)O)CN |
| IUPAC-namn | 4-amino-2,2,3,3,4,4-hexadeuteriobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.16 |
| Visa mer |