Läs mer
Gamma-aminosmörsyra, TRC
Produktkod. 30012342
Change view
Kvantitet:
10 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012342 1 g
30009001 10 g
30004202 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012342 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6029201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-12-2
Molekylformel C4 H9 N O2
Molekylvikt (g/mol) 103.12
Synonym Vigabatrin impurity D (EP), Gamma Aminobutyric Acid, 4-Aminobutanoic Acid, γ-Aminobutyric Acid, Butanoic acid, 4-amino-, Butyric acid, 4-amino- (7CI,8CI), 3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutyric acid, Aminalon, GABA, Gaballon, Gamarex, Gammalon, Gammalone, Gammar, Gammasol, Mielogen, Mielomade, NSC 27418, NSC 32044, NSC 45460, NSC 51295, Oryza GABA Extract HC 90, Pharma-GABA 20S, Pharmagaba, Pharmagaba 20, Pharmagaba 20D, Piperidic acid, Piperidinic acid, γ-Aminobutanoic acid, ω-Aminobutyric acid
IUPAC-namn 4-aminobutansyra
LEDER NCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobutanoic acid (GABA)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 103.0633
Procent renhet >95%