Läs mer
Fisherbrand™ Gamma Basplattor
Produktkod. 12347197 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
410 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12347197 410 mm Varje
1 options
Produktkod. 12347197
Beräknad leverans: 08-03-2027
Dessa rektangulära bottenplattor ger bänkskydd och kan användas i kombination med alla sköldar. Plattan är tillverkad med vadderade anti-halkfötter.
  • Rektangulär kan användas med alla sköldar och har dämpade halkskyddsfötter 450 mm (b) x 410 mm (h) skärm
  • Dessa rektangulära bottenplattor ger bänkskydd och kan användas i kombination med alla sköldar
  • Plattan är tillverkad med vadderade anti-halkfötter Gamma Base Plates
  • Finns i standard 10 mm beta-skyddande akryl, 12 mm gamma-dämpande blyakryl
  • Cleaver ’Scientifics omfattande utbud av strålsäkerhetsprodukter omfattar ett stort urval av sköldar,
  • lådor, soptunnor, brickor, plus diverse tillbehör och skåp
Specifikationer
Produkttyp Gamma bottenplatta
Bredd (metrisk) 450 mm
Höjd (metrisk) 410 mm