Läs mer
Fisherbrand™ Strålsäkerhetsbehållare för gammaförvaring
Produktkod. 12397117 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12397117 150 mm Varje
1 options
Produktkod. 12397117
Beräknad leverans: 08-03-2027
Idealisk lösning för förvaring av radioaktiva material, för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör.
  • Gamma– 3,3 L– (15 x 15 x 15 cm), använd med väska CSR-BAG1
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessutom finns vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock, som fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringsfack finns i fem storlekar, och de två största behållaremodellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
För användning med (applikation) För lagring av radioaktiva material, För att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
Höjd (metrisk) 150 mm
Håller Mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universalrör, kryorör och falkrör
Produkttyp Strålningsförvaringslåda
Kapacitet 3.3 L