Läs mer
gamma-bisabolen (blandning av isomerer) (teknisk kvalitet), TRC
Produktkod. 30135864
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135864 1 g
30138232 500 mg
30011335 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135864 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3997951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 495-62-5
Molekylformel C15H24
Molekylvikt (g/mol) 204.35
Synonym 2-Methyl-6-(4-methyl-3-cyclohexen-1-ylidene)-2-heptene, 4-(1,5-Dimethyl-4-hexen-1-ylidene)-1-methylcyclohexene
IUPAC-namn 1-metyl-4-(6-metylhept-5-en-2-yliden)cyklohexen
LEDER CC1=CC/C(CC1)=C(C)/CC/C=C(C)\C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-Bisabolene (Mixture of Isomers)
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8H,5,7,9-11H2,1-4H3
Formel vikt 204.1878