Läs mer
gamma-bisabolen (blandning av isomerer) (teknisk kvalitet), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-Bisabolene (Mixture of Isomers) |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8H,5,7,9-11H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 204.1878 |