missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gamma-Butyrobetaine-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-Butyrobetaine trimethyl-d9 |
| CAS | 479677-53-7 |
| Molekylformel | C7 2H9 H7 N O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-Carboxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-1-propanaminium, Actinine-d9, 4-Butyrobetaine-d9, Butyrobetaine-d9, Deoxycarnitine-d9, γ-Aminobutyric-d9 Acid Betaine, γ-Butyrobetaine-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10/h4-6H2,1-3H3/p+1/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[N+](CCCC(=O)O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3-carboxypropyl-tris(trideuteriomethyl)azanium |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.26 |
| Formel vikt | 155.1746 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?