Läs mer
Gamma-Butyrobetaine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-Butyrobetaine Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10;/h4-6H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 181.087 |