Läs mer
Gamma-Carboxyglutamic Acid Gamma,Gamma-Di-t-butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-Carboxyglutamic Acid gamma,gamma-Di-t-butyl Ester |
| CAS | 56877-44-2 |
| Molekylformel | C14H25NO6 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | 3-Amino-1,1,3-propanetricarboxylic Acid 1,1-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H25NO6/c1-13(2,3)20-11(18)8(7-9(15)10(16)17)12(19)21-14(4,5)6/h8-9H,7,15H2,1-6H3,(H,16,17) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)C(CC(N)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.35 |
| Formel vikt | 303.1682 |