Läs mer
gamma-CEHC, TRC
Produktkod. 30136818
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136818 25 mg
30136224 100 mg
30009521 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136818 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC24920025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 178167-75-4
Molekylformel C15H20O4
Molekylvikt (g/mol) 264.32
Synonym 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,7,8-trimethyl-2H-1-benzopyran-2-propanoic Acid, (±)-LLU-α, 2,7,8-Trimethyl-2-(β-carboxyethyl)-6-hydroxychroman, Racemic LLU-α
IUPAC-namn 3-(6-hydroxy-2,7,8-trimetyl-3,4-dihydrochromen-2-yl) propansyra
LEDER OC(=O)CCC1(C)CCc2cc(O)c(C)c(C)c2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-CEHC
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H20O4/c1-9-10(2)14-11(8-12(9)16)4-6-15(3,19-14)7-5-13(17)18/h8,16H,4-7H2,1-3H3,(H,17,18)
Formel vikt 264.1362
Procent renhet >95%