Läs mer
Gamma-Chlorocrotonic Acid (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-Chlorocrotonic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5ClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2H,3H2,(H,6,7)/b2-1+ |
| Formel vikt | 119.9978 |