Läs mer
gamma-cyklodextrinhydrat
Produktkod. 11347666
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347666 100 mg 100mg
11337666 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11271.MC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 91464-90-3 | C48H80O40 | 1297,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91464-90-3
Molekylformel C48H80O40
Molekylvikt (g/mol) 1297.13
MDL-nummer MFCD00149574
InChI-nyckel GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYNA-N
Synonym gamma-cyclodextrin hydrate, 1297.12 anhydrous, gamma-cyclodextrin hydrate, vetec tm reagent grade
PubChem CID 71311509
IUPAC-namn 5,10,15,20,25,30,35,40-oktakis(hydroximetyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadekaoxanonacyklo[36.2.2.2 ³,⁶,2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentaconta ne-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadekol
LEDER OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC9C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C9O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-Cyclodextrin hydrate
Smältpunkt ∽267 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 mg
Beilstein 5725162
Merck Index 14,2718
Optisk rotation +177° (c=1 i vatten), beräknat på torrsubstans
Formel vikt 1297.15 (Vattenfattig)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.