Läs mer
Gamma-D-Glutamylaminomethylsulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-D-Glutamylaminomethylsulfonic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O6S/c7-4(6(10)11)1-2-5(9)8-3-15(12,13)14/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13,14)/t4-/m1/s1 |
| Formel vikt | 240.0416 |