Läs mer
gamma-Decanolactone, 98%
Produktkod. 11458617
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11458617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19732.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 706-14-9 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 706-14-9
Molekylformel C10H18O2
Molekylvikt (g/mol) 170.25
MDL-nummer MFCD00005404
InChI-nyckel IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym gamma-decalactone, 4-decanolide, gamma-decanolactone, 2 3h-furanone, 5-hexyldihydro, 5-hexyldihydrofuran-2 3h-one, decan-4-olide, 5-hexyldihydro-2 3h-furanone, decanolide-1,4, 2-decalactone, 4-hexyl-4-butanolide
PubChem CID 12813
IUPAC-namn 5-hexyloxolan-2-on
LEDER CCCCCCC1CCC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-Decanolactone
Densitet 0.948
Kokpunkt 150°C to 153°C (15 mmHg)
Flampunkt 146°C (294°F)
Brytningsindex 1.5
Kvantitet 100 g
Beilstein 117547
Formel vikt 170.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.