Learn More
gamma-Decanoloton, 98 %
Product Code. 11468900
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11468900 5 g 5g
11448617 25 g 25g
11458617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11468900 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19732.06
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 706-14-9 | C10H18O2 | 170,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 706-14-9
Molekylformel C10H18O2
Molekylvikt (g/mol) 170.25
MDL-nummer MFCD00005404
InChI-nyckel IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym gamma-decalactone, 4-decanolide, gamma-decanolactone, 2 3h-furanone, 5-hexyldihydro, 5-hexyldihydrofuran-2 3h-one, decan-4-olide, 5-hexyldihydro-2 3h-furanone, decanolide-1,4, 2-decalactone, 4-hexyl-4-butanolide
PubChem CID 12813
IUPAC-namn 5-hexyloxolan-2-on
LEDER CCCCCCC1CCC(=O)O1
Specifications
Kemiskt namn eller material gamma-Decanolactone
Densitet 0.948
Kokpunkt 150 °C till 153 °C (15 mmHg)
Flampunkt 146 °C (294 °F)
Brytningsindex 1.5
Kvantitet 5 g
Beilstein 117547
Formel vikt 170.25
Procent renhet 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • gamma-Decalactone
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: gamma-Decalactone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.