Läs mer
gamma-DGG, MedChemExpress
Produktkod. 16475897
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475897 5 mg -
16449716 50 mg -
16433168 10 mg 10mg
16414456 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16475897 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100785
MedChemExpress gamma-DGG is a competitive AMPA receptor blocker.
gamma-DGG is a competitive AMPA receptor blocker.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-DGG
Fysisk form Solid
CAS 6729-55-1
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H12N2O5
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym γDGG γ-D-Glutamylglycine
Löslighetsinformation H2O : ≥ 150 mg/mL (734.65 mM)
LEDER OC(CNC(CC[C@@H](N)C(O)=O)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 204.18
Formel vikt 204.18
Procent renhet 97.17%