Läs mer
Gamma-Eudesmol (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-Eudesmol |
| CAS | 1209-71-8 |
| Molekylformel | C15H26O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2R-cis)-1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahydro-alpha,alpha,4a,8-tetramethyl-2-naphthalenemethanol, Eudesm-4-en-11-ol, (2R,4aR)-1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahydro-alpha,alpha,4a,8-tetramethyl-2-naphthalenemethanol, (+)-gamma-Eudesmol, Machilol, Selinenol, Uncineol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O/c1-11-6-5-8-15(4)9-7-12(10-13(11)15)14(2,3)16/h12,16H,5-10H2,1-4H3/t12-,15-/m1/s1 |
| LEDER | CC1=C2C[C@@H](CC[C@@]2(C)CCC1)C(C)(C)O |
| IUPAC-namn | 2-[(2R,4aR)-4a,8-dimethyl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalen-2-yl]propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.37 |
| Formel vikt | 222.1984 |